Learn More
Sartorius Milieux Microsart™
Améliore la sécurité du contrôle de la qualité microbiologique dans les industries pharmaceutique et biotechnologique pour les tests de limites microbiennes conformément à l’USP et au PE
640.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15952510
|
Sartorius
14322--47----ACN |
R2A ; microorganismes cibles : comptage total, organismes tendus trouvés dans les systèmes d’eau pure |
640.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15932510
|
Sartorius
14313--47----ACN |
TSA ; microorganismes cibles : nombre total |
640.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15942510
|
Sartorius
14314--47----ACN |
SDA ; microorganismes cibles : levures et moisissures |
640.00€
100 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Boîte de milieu gélosé prête à l’emploi (pré-remplie de différents types de milieux gélosés) avec couvercle actif
- Conditionnées stériles et prêtes à l’emploi avec les unités de filtration Microsart
- Le couvercle actif permet le transfert sans contact de la membrane, sans utiliser de pince brucelle et réduit le risque de contamination secondaire
- Le couvercle intérieur soulevable permet d’accéder facilement à certaines colonies après incubation pour une analyse plus approfondie
Spécification
Milieu de croissance |