Learn More
Fisherbrand™ ELECTRODE MICROPOINTE DIAM 6 MM
Useful for measuring potential of hydrogen ions. Fisherbrand™ Penetration pH Electrodes can be placed deep within samples.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Renforcé
- Produit excellent pour la viande, le fromage, le poisson, les fruits
- Électrolytes KCI 3M + AgCl
- Gamme de pH de 0 à 12
- Plage de températures de 0° à 80°C
Spécification
12 mm | |
0°C à 80°C | |
DIN |
75 mm | |
Étalon | |
0 à 12 |