Learn More
Tenak™ Microtiterplates Comfort Rack For Upright Freezers
Rack designed to hold microtiterplates in upright freezers.
Marque:  Tenak™ TE35582
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.55000kg
Code produit. 12407100
  • 364.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-09-2024
Description
  • Large éventail de hauteurs d’étagères disponible
  • Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
  • Comprend une alerte empêchant les étagères de sortir de leur emplacement
Spécification
Spécification
Rack pour plaques de microtitration
Plaques (56)
630 x 212 x 135 mm
8 x 7
Congélateurs armoires
25 mm