Learn More
Tenak™ Microtiterplates Comfort Rack For Upright Freezers
Rack designed to hold microtiterplates in upright freezers.
364.00€ - 500.00€
Spécification
Type de produit | Rack pour plaques de microtitration |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Congélateurs armoires |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) d’étagère | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) d’étagère | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12407100
|
Tenak™
TE35582 |
25 mm | Plaques (56) |
364.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12417100
|
Tenak™
TE35584 |
25 mm | Plaques (70) |
395.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12467070
|
Tenak™
TE35524 |
16 mm | Plaques (96) |
440.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12467090
|
Tenak™
TE35572 |
16 mm | Plaques (91) |
416.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12616365
|
Tenak™
TE35528 |
16 mm | Plaques (138) |
500.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15221004
|
Tenak™
TE35539 |
25 mm | Plaques (90) |
452.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15231004
|
Tenak™
TE35549 |
45 mm | Plaques (48) |
367.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Variety of shelf heights available
- Racks can either be used as one plate per shelf or the plates can be stacked
- Includes an alert preventing the shelves from sliding out
Spécification
Rack pour plaques de microtitration | |
Congélateurs armoires |