missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ Microtiterplates Comfort Rack For Upright Freezers

Rack designed to hold microtiterplates in upright freezers.

Marque:  Tenak™ TE35584

Code nomenclature Nacres: NB.84

Informations supplémentaires : Poids : 0.55000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 12417100

  • 395.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-08-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Large éventail de hauteurs d’étagères disponible
  • Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
  • Comprend une alerte empêchant les étagères de sortir de leur emplacement
Spécification

Spécification

Rack pour plaques de microtitration
Plaques (70)
630 x 265 x 135 mm
10 x 7
Congélateurs armoires
25 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions