Learn More
Tenak™ Microtiterplates Comfort Rack For Upright Freezers
Rack designed to hold microtiterplates in upright freezers.
Marque: Tenak™ TE35528
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.55000kg
Description
- Large éventail de hauteurs d’étagères disponible
- Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
- Comprend une alerte empêchant les étagères de sortir de leur emplacement
Spécification
Rack pour plaques de microtitration | |
Plaques (138) | |
16 mm |
23 x 6 | |
Congélateurs armoires |