missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Spectrum Labs™ MidiKros™ Hollow Fiber Filter Modules

Pre-wetted, hollow fiber filter module.

Marque:  Spectrum Labs™ D04-S05U-05-P

Code nomenclature Nacres: NB.24

Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15366138

  • 459.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-08-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Filtre pré-humidifié
  • Pour la filtration
Spécification

Spécification

Polystyrène
390 cm2
MidiKros™
0,5 mm
0,05 μm
Laboratoire, industriel, pharmaceutique
Humide
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions