Learn More
Midkine Antibody (2284A), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque:  Novus Biologicals FAB2581J
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 18505848
  • 678.00€ / 0.10mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Midkine Monoclonal antibody specifically detects Midkine in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Midkine
Monoclonal
Janelia Fluor 646
50mM Sodium Borate
Rabbit
Protein A or G purified from cell culture supernatant
RUO
Primary
Human
Purified
Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
2284A
Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Amphiregulin-associated protein, Midgestation and kidney protein, midkine, midkine (neurite growth-promoting factor 2), MK1, MKARAP, NEGF2FLJ27379, Neurite outgrowth-promoting factor 2, Neurite outgrowth-promoting protein
E. coli-derived recombinant human Midkine., Lys23-Asp143, Accession # P21741
0.1 mL
Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication
4192
Store at 4°C in the dark.
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.