Learn More
Migfilin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
292.00€ - 549.00€
Spécification
| Antigène | Migfilin |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 0.04 - 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:1000 |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18402931
|
Novus Biologicals
NBP1-86665-25ul |
25 μL |
292.00€
25µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18266967
|
Novus Biologicals
NBP1-86665 |
0.1 mL |
549.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Beschreibung
Migfilin Polyclonal specifically detects Migfilin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Spezifikation
| Migfilin | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human | |
| CAL, DKFZp434G171, FBLP-1FBLP1CSX-associated LIM, filamin binding LIM protein 1, filamin-binding LIM protein 1, filamin-binding LIM protein-1, MIG2-interacting protein, Migfilin, mitogen-inducible 2 interacting protein, Mitogen-inducible 2-interacting protein | |
| FBLIM1 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
| Western Blot 0.04 - 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:1000 | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 54751 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:CEPCYQDTLERCGKCGEVVRDHIIRALGQAFHPSCFTCVTCARCIGDESFALGSQNEVYCLDDFYRKFAPVCSICENPIIPRDGKDAFKIECMGRNFHENCYRCEDCRILLSVEPTDQGCYPLNNHLFCKPCHV | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts