Learn More
Migfilin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
292.00€ - 549.00€
Spécification
Antigène Migfilin
Dilution Western Blot 0.04 - 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:1000
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Espèces hôtes Rabbit
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18402931
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP1-86665-25ul
25 μL
292.00€
25µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18266967
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP1-86665
0.1 mL
549.00€
0.10mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Beschreibung
Beschreibung
Migfilin Polyclonal specifically detects Migfilin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
Migfilin
Polyclonal
Rabbit
Human
CAL, DKFZp434G171, FBLP-1FBLP1CSX-associated LIM, filamin binding LIM protein 1, filamin-binding LIM protein 1, filamin-binding LIM protein-1, MIG2-interacting protein, Migfilin, mitogen-inducible 2 interacting protein, Mitogen-inducible 2-interacting protein
FBLIM1
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Western Blot 0.04 - 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:1000
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
54751
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:CEPCYQDTLERCGKCGEVVRDHIIRALGQAFHPSCFTCVTCARCIGDESFALGSQNEVYCLDDFYRKFAPVCSICENPIIPRDGKDAFKIECMGRNFHENCYRCEDCRILLSVEPTDQGCYPLNNHLFCKPCHV
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt