Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, Nylon, HPF, 0.2 μm
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
Marque: Merck SLGNM25NK
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
Présentation des filtres pour seringues HPF non stériles Millex™- HPF Millex comprend deux milieux différents : un préfiltre en fibre de verre gradué (10,0 à 0,7 µm) pour éliminer les particules plus grosses et un filtre à membrane de 0,20 ou 0,45 µm pour une filtration fine
- Débit significativement plus élevé que les filtres standard sans milieu de préfiltration, en particulier lors du filtrage des solutions chargées de particules
- Pour une utilisation manuelle ou automatisée
- Boîtier en polyéthylène peu extractible
Applications :
Analyse de la dissolution pharmaceutique, préparation automatique d’échantillons, clarification des solutions contenant des niveaux de particules élevés
Spécification
Naturel | |
Nylon avec préfiltre en fibre de verre gradué | |
Non stérile | |
Préparation des échantillons pour l’analyse | |
Nylon | |
Filtre pour seringue | |
25 mm |
Oui | |
0,2 μm | |
3,9 cm2 | |
250 µl | |
1000Pack | |
100 ml | |
25 mm |