Learn More
Merck Kit de filtration jetable MILICUP™-FLEX
Le kit de filtration jetable MILICUP™-FLEX associe la commodité de la filtration jetable à la flexibilité et la compatibilité de la verrerie traditionnelle de filtration sous vide.
Marque: Merck MCFLX4710
105.10 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Le kit de filtration sous vide Millicup™-FLEX non stérile associe la commodité de la filtration jetable à la flexibilité et la compatibilité de la verrerie traditionnelle de filtration sous vide. Grâce à ses composants modulaires résistants aux solvants, l’ensemble de filtration Millicup-FLEX permet de filtrer efficacement et en toute sécurité une grande variété de solutions aqueuses et organiques. Ainsi, vous pouvez filtrer directement dans des flacons de filtration sous vide GL45 avec les membranes disques de 47 mm de votre choix (vendues séparément). Le système de filtration Millicup-FLEX, prêt à être assemblé et sans clapet, élimine la nécessité d’un nettoyage avant la filtration, ce qui permet de gagner du temps et de réduire le risque de contamination des échantillons. Après filtration, l’entonnoir de 250 ml et le collier de support de la membrane se détachent facilement pour permettre un accès direct à la membrane.Caractéristiques et avantages :
- Compatible avec les solvants organiques et aqueux
- Conception ergonomique et sans pince
- Réduction du risque de contamination
- Filtre directement dans les flacons de stockage à vide
- Accès facile à la membrane après filtration (membranes vendues séparément)
- Composants entièrement recyclables
Disponible en 2 versions :
- Kit de démarrage : 10 entonnoirs avec 2 colliers de support de membrane semi-réutilisables et adaptateurs de tube à vide (MCFLX4702)
- Kit à usage unique : 10 entonnoirs avec 10 colliers de support de membrane à usage unique et adaptateurs pour tubes à vide (MCFLX4710)
Les trois composants de l’ensemble de filtration Millicup™-FLEX sont entièrement recyclables, permettant ainsi de réduire votre impact environnemental.
Spécification
Non autoclavable | |
Usage unique | |
Non stériles | |
Flacon universel | |
Filtre pour bouchon de flacon |
Transparent avec adaptateur bleu | |
PP | |
10 entonnoirs, 10 cols de support et 2 adaptateurs pour tubes à vide | |
Flacon universel | |
3 ml |