Learn More
Merck Kit de filtration jetable MILICUP™-FLEX
Le kit de filtration jetable MILICUP™-FLEX associe la commodité de la filtration jetable à la flexibilité et la compatibilité de la verrerie traditionnelle de filtration sous vide.
61.90€ - 122.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Couleur | Transparent avec adaptateur bleu |
Matériau | PP |
Stérilité | Non stériles |
Raccord de sortie | Flacon universel |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16437545
|
Merck
MCFLX4702 |
Semi-réutilisable |
61.90€
1 kit |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16447545
|
Merck
MCFLX4710 |
Usage unique |
122.00€
1 kit |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Compatible avec les solvants organiques et aqueux
- Conception ergonomique et sans pince
- Réduisent le risque de contamination
- Filtre directement dans les flacons de stockage à vide
- Accès facile à la membrane après filtration (membranes vendues séparément)
- Composants entièrement recyclables
- Compatible avec les membranes de 47 mm
- Filetage 45 GL
- Résistant aux solvants
Spécification
Non autoclavable | |
PP | |
Flacon universel | |
Filtre pour bouchon de flacon |
Transparent avec adaptateur bleu | |
Non stériles | |
Flacon universel |