Learn More
Mind Bomb 1/MIB1 Rabbit anti-Human, Mouse, Clone: S06-3D9, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
286.00€ - 581.00€
Spécification
Antigène Mind Bomb 1/MIB1
Clone S06-3D9
Dilution Western Blot, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18355835
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-14955-25UL
25 μg
286.00€
25µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18352847
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-14955-100UL
100 μg
581.00€
100µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Mind Bomb 1/MIB1 Monoclonal antibody specifically detects Mind Bomb 1/MIB1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
Mind Bomb 1/MIB1
Western Blot, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse
DAPK-interacting protein 1, DIP1, DIP-1FLJ90676, DKFZp686I0769, DKFZp761M1710, E3 ubiquitin-protein ligase MIB1, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, KIAA1323, MGC129660, MIB, Mind bomb homolog 1, mindbomb homolog 1 (Drosophila), ubiquitin ligase mind bomb, ubiquitin ligase protein MIB1, Zinc finger ZZ type with ankyrin repeat domain protein 2, ZZANK2MGC129659, ZZZ6
A synthetic peptide of human Mind Bomb 1/MIB1 (Uniprot#: Q86YT6)
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
S06-3D9
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Lipid and Metabolism, Zinc Finger
50nM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA with 0.01% Sodium Azide
57534
IgG
Affinity-purified
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado