Learn More
Norme de viscosité rotationnelle de l’huile minérale, UKAS ISO 17025/ISO 17034, valeur nominale 3,329 mPa.s (25,00°C), RTM5, Paragon Scientific™
Les étalons de viscosité rotationnelle d’huile minérale certifiés ISO 17025 / ISO 17034 de Paragon sont spécifiquement conçus pour une utilisation avec des viscosimètres rotationnels. Le choix idéal lorsque les utilisateurs finaux ne peuvent pas avoir de silicone dans leur processus.
Marque:  Paragon Scientific RTM5
Informations supplémentaires : CAS : 8042-47-5 Poids : 0.90000kg
Code produit. 16010370
  • 95.35€ / 500mL
Expédition estimée: 11-06-2024
Description
  • Certifié conforme aux normes ISO17025 et ISO17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
  • Certifié conforme à la norme ASTM D2162 à 20°C et 25°C
  • Densité g/ml conformément à la norme ASTM D1480 à20° C et25° C.
  • La viscosité cinématique à d'autres températures est calculée conformément à la norme ASTM D. 341
  • Les densités à d'autres températures sont dérivées des calculs proportionnels des mesures à20° C et25° C.
  • 500L'emballage en verre inerte de ml avec bouchon inviolable permet une assurance absolue de l'intégrité des échantillons
  • Traçabilité complète selon les normes nationales
  • Durée de conservation de 12 mois
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Mineral Oil Rotational Viscosity Standard RTM5
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: White mineral oil
Promotions
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d'un lot à l'autre.