Learn More
Scientific Industries Mini-300 Orbital-Genie avec pinces à cliquet
Agitateur orbital à fort encombrement standard
Marque: Scientific Industries SI-M1502
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 11.16000kg
Description
- Pinces à cliquet offrant la flexibilité nécessaire pour utiliser un mélange de récipients de taille et de forme différentes sur une seule plateforme.
- L’unité est équipée de deux pinces à cliquet
- Vitesse variable jusqu’à 300 tr/min
- Peut être utilisé dans les chambres froides et les incubateurs (à l’exception des incubateurs CO2)
- Créez n’importe quelle action de mélange d’un vortex lisse à mouvement d’aération ou à une action de mélange entre les deux
- La combinaison de poids et de pieds spécialement conçus empêche les déplacements même à la vitesse la plus élevée
- Idéal pour une agitation douce des récipients et des conteneurs de forme particulière
- Aucun support ou accessoire supplémentaire n’est nécessaire
- L’agitateur est prêt à être utilisé comme fourni
- Des pinces à cliquet supplémentaires sont disponibles pour plus de rangées (vendues séparément)
Spécification
19 mm | |
35 à 300 tr/min | |
230 V | |
0,25 A | |
CE | |
50 Hz | |
350 mm | |
14 x 14 in | |
14 x 14 x 3 in | |
76 mm | |
12,5 in | |
315 mm | |
350 mm | |
26 lb | |
22,6 lb | |
Interrupteur marche/arrêt et bouton de contrôle de vitesse variable | |
Pinces à cliquet | |
Modulation de largeur d’impulsion | |
Pinces à cliquet |
3 kg | |
230 V, prise EU | |
57,5 W | |
Pinces à cliquet | |
Prise EU | |
14 in | |
14 x 14 x 3 in | |
12,5 x 12,5 in | |
3 in | |
14 in | |
350 mm | |
14 in | |
315 mm | |
12 kg | |
10,25 kg | |
Agitateur orbital de paillasse à vitesse variable avec pinces à cliquet | |
L’agitateur est fourni avec deux pinces à cliquet rembourrées | |
Branchez le cordon d’alimentation à une prise électrique correctement mise à la terre, la surface de travail doit être de niveau, stable et antidérapante. |