Learn More
Scientific Industries Mini-300 Orbital-Genie avec pinces à cliquet
Agitateur orbital à fort encombrement standard
1400.00€
Spécification
Orbite | 19 mm |
---|---|
Capacité de charge (métrique) | 3 kg |
Vitesse de rotation | 35 à 300 tr/min |
Tension | 230 V |
Puissance | 57,5 W |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16677682
|
Scientific Industries
SI-M1502 |
Prise EU |
1400.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16687682
|
Scientific Industries
SI-M1503 |
Prise UK |
1400.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pinces à cliquet offrant la flexibilité nécessaire pour utiliser un mélange de récipients de taille et de forme différentes sur une seule plateforme.
- L’unité est équipée de deux pinces à cliquet
- Vitesse variable jusqu’à 300 tr/min
- Peut être utilisé dans les chambres froides et les incubateurs (à l’exception des incubateurs CO2)
- Créez n’importe quelle action de mélange d’un vortex lisse à mouvement d’aération ou à une action de mélange entre les deux
- La combinaison de poids et de pieds spécialement conçus empêche les déplacements même à la vitesse la plus élevée
- Idéal pour une agitation douce des récipients et des conteneurs de forme particulière
- Aucun support ou accessoire supplémentaire n’est nécessaire
- L’agitateur est prêt à être utilisé comme fourni
- Des pinces à cliquet supplémentaires sont disponibles pour plus de rangées (vendues séparément)
Spécification
19 mm | |
35 à 300 tr/min | |
57,5 W | |
Pinces à cliquet | |
50 Hz | |
350 mm | |
14 x 14 in | |
14 x 14 x 3 in | |
76 mm | |
12,5 in | |
315 mm | |
350 mm | |
26 lb | |
22,6 lb | |
Agitateur orbital de paillasse à vitesse variable avec pinces à cliquet | |
L’agitateur est fourni avec deux pinces à cliquet rembourrées | |
Branchez le cordon d’alimentation à une prise électrique correctement mise à la terre, la surface de travail doit être de niveau, stable et antidérapante. |
3 kg | |
230 V | |
0,25 A | |
CE | |
14 in | |
14 x 14 x 3 in | |
12,5 x 12,5 in | |
3 in | |
14 in | |
350 mm | |
14 in | |
315 mm | |
12 kg | |
10,25 kg | |
Pinces à cliquet | |
Modulation de largeur d’impulsion | |
Pinces à cliquet |