Learn More
Kartell™ Micropipeteur MiniFix
Gamme de produits innovante de mini-micropipettes à déplacement d’air à volume fixe. Le micropipeteur MiniFix Kartell™ est conçu pour un fonctionnement rapide, répétitif et précis et à un prix compétitif.
Marque:  Kartell™ 0128800
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 10053702
  • 24.75€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-07-2024
Description
  • Entièrement autoclavables
  • Conçu pour un fonctionnement rapide, répétitif et précis
  • Très compact en termes de taille et de poids
  • Conçu pour les travaux de routine ou les analyses liées à un risque sanitaire d’origine biologique
  • Les pointes Kartell™ s’adaptent à la tige conique ainsi qu’à la plupart des autres pointes disponibles dans le commerce
  • Le bouton du piston a une couleur différente en fonction de la capacité de dosage
  • Étalonné individuellement conformément à la norme ISO 8655, la nouvelle norme internationale pour les appareils volumétriques à piston
  • Porte le marquage de conformité CE
Spécification
Spécification
± 0,5 %
Kartell™ 960/958
Rouge
1
25 μl
1/boîte
10 g
CE/IVD
Autoclavables
Analyses in situ et échantillonnage, travaux courants ou de risque sanitaire d’origine biologique
Mini-micropipetteur
Travaux courants ou présentant un risque biologique, analyses in situ et échantillonnage
13 cm