Learn More
MIOX Antibody, Novus Biologicals™
Code produit 18602422 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18602422 100 μg 100µL
18685602 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18602422 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP298517100ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.09€
    307.65€ / 100µL
    Économisez 36.44€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
MIOX Polyclonal specifically detects MIOX in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène MIOX
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formule PBS (pH 7.0)
Alias de gène aldehyde reductase (aldose reductase) like 6, Aldehyde reductase-like 6, ALDRL6, inositol oxygenase, Kidney-specific protein 32, KSP32, MGC90217, MI oxygenase, myo-inositol oxygenaseEC 1.13.99.1, Renal-specific oxidoreductase, RSOR
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MIOX fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 55586
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus