missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MIS12 Antibody (1G3), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals H00079003-M01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
MIS12 Monoclonal antibody specifically detects MIS12 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Spécification
| MIS12 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| 2510025F08Rik, hMis12, homolog of yeast Mis12, KNTC2AP, MGC2488, MIS12 homolog, MIS12, MIND kinetochore complex component, homolog (S. pombe), MIS12, MIND kinetochore complex component, homolog (yeast), MTW1, protein MIS12 homolog | |
| MIS12 (AAH00229, 1 a.a. ∽ 205 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MSVDPMTYEAQFFGFTPQTCMLRIYIAFQGYLFEVMQAVEQVILRKLDGIPDCDISPVQIRKCTEKFLCFMKGHFDNLFSKMEQLFLQLILRIPSNILLPEDKCKETPYSEEDFQHLQKEIEQLQEKYKTELCTKQALLAELEEQKIVQAKLKQTLTFFDELHNVGRDHGTSDFRESLVSLVQNSRKLQNIRDNVEKESKRLKIS | |
| 0.1 mg | |
| Cell Cycle and Replication, DNA Repair | |
| 79003 | |
| Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG2b κ |
| Western Blot, ELISA | |
| 1G3 | |
| Western Blot 1:500, ELISA | |
| AAH00229 | |
| Mouse | |
| IgG purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu