Learn More
Merck Mitex™ Membrane Filters, 10 μm
Unlaminated for extreme chemical or temperature conditions
Marque:  Merck LCWP04700
647.68 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10288200
  • 753.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 12-06-2024
Description
Non laminé pour résister à des conditions chimiques ou thermiques extrêmes
La membrane Mitex™ en PTFE n’est affectée par presque aucun liquide, y compris les solvants organiques, les acides et bases concentrés, les agents propulseurs et les liquides cryogéniques. La membrane Mitex™ est sans support, mais elle est facile à manipuler, en combinant la commodité d’une membrane avec support et la polyvalence d’une membrane en PTFE pur. La membrane Mitex™ est hydrophobe.
Caractéristiques et avantages :
  • Large compatibilité chimique
  • Biologiquement et chimiquement inertes
  • Stable à des températures supérieures à 260°C (500F) et inférieures à -100°C (-148°F)
Applications : Clarification d’acides, de bases et de liquides cryogéniques ; clarification de propergols ; analyse de liquides hydrauliques ; isolement de l’ARN
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Blanc
PTFE
Non stérile
Clarification d’acides, de bases et de fluides cryogéniques ; clarification de propergols ; analyse de liquides hydrauliques ; isolement de l’ARN.
100Pack
125 µm
Hydrophobe
47 mm
0,5 psi
Filtre à tamis
10 μm
220 mL/min x cm2
Uni
100 / boîte
Membranes filtrantes
47 mm