Learn More
Merck Mitex™ Membrane Filters, 10 μm
Unlaminated for extreme chemical or temperature conditions
377.00€ - 753.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Couleur | Blanc |
Type de filtre | Filtre à tamis |
Matériau | PTFE |
Porosité | 10 μm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Débit | Épaisseur (métrique) | Point à bulle | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Débit | Épaisseur (métrique) | Point à bulle | Price | Quantity & Availability | ||
10626171
|
Merck
LCWP01300 |
13 mm | 220 mL/min x cm2 | 125 µm | 0,5 psi |
377.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10430601
|
Merck
LCWP02500 |
25 mm | 220 mL/min x cm2 | 125 µm | 0,5 psi |
425.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10288200
|
Merck
LCWP04700 |
47 mm | 220 mL/min x cm2 | 125 µm | 0,5 psi |
753.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10136250
|
Merck
LCWP09025 |
90 mm | 220 mL/min x cm2 | 125 µm | 0,5 psi |
540.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10743291
|
Merck
LCWG02500 |
25 mm | 14 L/min/ cm2 (air), 220 ml/min/ cm2 (eau) | 130 µm | ≥0,03 bars |
530.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Non laminé pour résister à des conditions chimiques ou thermiques extrêmes
Mitex™ PTFE Membrane is unaffected by almost all liquids, including organic solvents, concentrated acids and bases, propellants, and cryogenic fluids. Mitex™ membrane is unbacked, yet is easy to handle, combining the convenience of a backed membrane with the versatility of a pure PTFE membrane. Mitex™ membrane is hydrophobic.Features & Benefits:
- Broad chemical compatibility
- Biologically and chemically inert
- Stable at temperatures in excess of 260 °C (500 °F) and below -100 °C (-148 °F)*
Applications: Clarifying Acids, Bases, and Cryogenic Fluids; Clarifying Propellants; Analyzing Hydraulic Fluids; Isolating RNA
Specifications
Non autoclavable | |
Filtre à tamis | |
10 μm | |
unie | |
Hydrophobe |
Blanc | |
PTFE | |
Non stérile | |
Membranes filtrantes |