Learn More
Mitochondria Antibody (AE-1), PerCP, R&D Systems™
Code produit 18611257 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18611257 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18611257 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP311466PCP
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Mitochondria Monoclonal antibody specifically detects Mitochondria in Human, Mouse (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Mitochondria
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone AE-1
Conjugué PerCP
Formule PBS
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Semi-Purified mitochondrial preparation
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Human, Mouse (Negative), Rat (Negative)
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus