Learn More
Mitocondrial Translational Initiation Factor 3 Antibody [DyLight 594], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498139 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30498139 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498139 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335257DL594
 Article restreint
Expédition estimée: 05-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
Mitocondrial Translational Initiation Factor 3 Polyclonal antibody specifically detects Mitocondrial Translational Initiation Factor 3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Mitocondrial Translational Initiation Factor 3
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 594
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène FLJ33676, IF3(mt), IF-3mt, mitochondrial, mitochondrial translational initiation factor 3
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-278 of human Mitocondrial Translational Initiation Factor 3 (NP_690876.3).,, Sequence:, MAALFLKRLTLQTVKSENSCIRCFGKHILQKTAPAQLSPIASAPRLSFLIHAKAFSTAEDTQNEGKKTKKNKTAFSNVGRKISQRVIHLFDEKGNDLGNMHRANVIRLMDERDLRLVQRNTSTEPAEYQLMTGLQILQERQRLREMEKANPKTGPTLRKELILSSNIGQHDLDTKTKQIQQWIKKKHLVQITIKKGKNVDVSENEMEEIFHQILQTMPGIATFSSRPQAVQGGKALMCVLRAFSKNEEKAYKETQETQERDTLNKDHGNDKESNVLHQ
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 219402
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG