Learn More
Étalon de calibrage mixte 5 pour l'analyse environnementale, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Marque: SPEX Certiprep MIXSTD5-100
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.12500kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Includes: Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Beschreibung
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
Mg | 1000μg/ml |
Sb | 200μg/ml |
Tl | 200μg/ml |
B | 100μg/ml |
Ag | 50 μg/ml |
Zertifizierungen
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Spezifikation
Mixed Calibration Standard 5 | |
125 mL | |
AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques | |
Components in 5% HNO3/tr. Tartaric Acid/tr. HF: Sb •200μg/mL B •100μg/mL Mg •1000μg/mL Ag •50μg/mL Tl •200μg/mL |
Flacon en PEBD lixivié trois fois | |
68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. | |
Environnement | |
5% HNO3/tr Tart. Acid/tr HF |
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire