Learn More
Kinematica™ Accessoire de mélange pour mélangeur de laboratoire Microtron™ MB 550
Pour le mélange, la dispersion, l’homogénéisation, l’émulsion et la réduction de la taille des matériaux pouvant être découpés.
Marque: Kinematica™ 36050015
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- À utiliser avec les mélangeurs MB-550
- Les deux roulements à billes en acier inox sont scellés deux fois chacun
- Couplage sans bruit et robuste avec des amortisseurs
- Les lames, le joint d’étanchéité et les amortisseurs peuvent être facilement remplacés
- Quatre lames de qualité supérieure conçues pour un mélange optimal
- Convient généralement à un traitement intensif et rapide
Spécification
Accessoire de tête malaxeuse | |
Acier inoxydable | |
Mélangeur de laboratoire MB 550 | |
1 de chaque |
500 mL | |
Verre borosilicaté | |
Joint et tête de lame |