missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Miz-1/ZBTB17 Antibody [DyLight 350], Novus Biologicals™

Code produit 30648810 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30648810 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30648810 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur AF3760D

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Goat Polyclonal Antibody

Miz-1/ZBTB17 Polyclonal antibody specifically detects Miz-1/ZBTB17 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Miz-1/ZBTB17
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 350
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène Miz-1, MIZ1, Myc-interacting zinc finger protein 1, pHZ-67, zinc finger and BTB domain containing 17, zinc finger and BTB domain-containing protein 17, Zinc finger protein 151, zinc finger protein 151 (pHZ-67), Zinc finger protein 60MIZ-1, ZNF151Myc-interacting Zn finger protein-1, ZNF60
Espèces hôtes Goat
Immunogène E. coli-derived recombinant human Miz-1, Met1-Ala188, Accession # Q13105
Méthode de purification Antigen Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7709
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.