missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ MK-3655 Humanized Recombinant Human Monoclonal Antibody (MK-3655)
Human Recombinant Monoclonal Antibody
Marque: Invitrogen™ MA554942
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Compatible with Direct ELISA.
MK-3655 is an agonist of the fibroblast growth factor 21 (FGF21) receptor.
Spécification
| MK-3655 Humanized | |
| Recombinant Monoclonal | |
| 1.28 mg/mL | |
| PBS with no preservative | |
| Human | |
| Protein A/G | |
| RUO | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 κ |
| ELISA | |
| MK-3655 | |
| Unconjugated | |
| KLB | |
| Recombinant Human KLB/Beta-klotho. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu