Learn More
MKL2 Antibody (CL1546) [Alexa Fluor™ 647], R&D Systems™
Code produit 30297149 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30297149 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30297149 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP252970AF647
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
MKL2 Monoclonal antibody specifically detects MKL2 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène MKL2
Applications Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone CL1546
Conjugué Alexa Fluor 647
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène DKFZp686J1745, FLJ31823, FLJ45623, KIAA1243, megakaryoblastic leukemia 2, MKL/myocardin-like 2, MKL/myocardin-like protein 2, MRTFB, MRTF-B, myocardin-related transcription factor B, NPD001
Espèces hôtes Mouse
Immunogène This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q9ULH7, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cardiovascular Biology, Stem Cells
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 57496
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4⪚C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus