Learn More
MLF1 Monoclonal Antibody (OTI3F11), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Origene Technologies TA504767S
Description
MLF1 Monoclonal antibody specifically detects MLF1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotSpécification
| MLF1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P58340 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 4291 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG2b |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI3F11 | |
| Unconjugated | |
| MLF1 | |
| Hematopoietic lineage switch 7; HLS7; Mlf1; MLF-1; Myelodysplasia-myeloid leukemia factor 1; myeloid leukemia factor 1; testis tissue sperm-binding protein Li 49e; Unknown (protein for MGC:133499) | |
| Full length human recombinant protein of human MLF1 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.