Learn More
MLF1 Monoclonal Antibody (OTI3F11), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Origene Technologies TA504767
Encompass_Preferred
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 17582372
  • 540.87€ / 100µL
Description
MLF1 is involved in lineage commitment of primary hemopoietic progenitors by restricting erythroid formation and enhancing myeloid formation. The protein interferes with erythopoietin-induced erythroid terminal differentiation by preventing cells from exiting the cell cycle through suppression of CDKN1B/p27Kip1 levels. It suppresses RFWD2/COP1 activity via CSN3 which activates p53 and induces cell cycle arrest. It binds DNA and affects the expression of a number of genes so may function as a transcription factor in the nucleus.
Spécification
Spécification
MLF1
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
P58340
MLF1
Full length human recombit protein of human MLF1 produced in E.coli.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2b
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
OTI3F11
Unconjugated
MLF1
myeloid leukemia factor 1
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
4291
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.