missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MLK4 alpha Antibody [HRP], Novus Biologicals™

Code produit 30652451 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30652451 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30652451 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur AF3435H

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

MLK4 alpha Polyclonal antibody specifically detects MLK4 alpha in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène MLK4 alpha
Applications Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué HRP
Formule PBS
Alias de gène dJ862P8.3, MAP3K21, MLK4
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Human MLK4 alpha synthetic peptide (aa 560 - 570), ELSALPPGLLC, Accession # CAC84639
Méthode de purification Antigen Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 84451
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.