missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MMAF Monoclonal Antibody (A5G12)
GREENER_CHOICE

Mouse Monoclonal Antibody

Marque:  Invitrogen™ MA542537

Code nomenclature Nacres: NA.46

Code produit. 17749153

  • 506.00€ / 100µL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Product has been tested in direct ELISA.

Monomethyl auristatin F (MMAF) is a synthetic antineoplastic agent. It is part of the approved drug belantamab mafodotin in multiple myeloma and some experimental anti-cancer antibody-drug conjugates such as vorsetuzumab mafodotin and SGN-CD19A. In International Nonproprietary Names for MMAF-antibody-conjugates, the name mafodotin refers to MMAF plus its attachment structure to the antibody. Monomethyl auristatin F is an antimitotic agent which inhibits cell division by blocking the polymerisation of tubulin. It is linked to an antibody with high affinity to structures on cancer cells, causing MMAF to accumulate in such cells. MMAF is actually desmethyl-auristatin F; that is, the N-terminal amino group has only one methyl substituent instead of two as in auristatin F itself.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

MMAF
Monoclonal
2 mg/mL
PBS with 0.1% BSA, 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Mouse
Protein G
RUO
Chemical
Antibody
IgG1
ELISA
A5G12
Unconjugated
Monomethyl auristatin F
MMAF coupled with OVA.
100 μL
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Chemical
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis