missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MMP-15/MT2-MMP Antibody (130522), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB9161N
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
MMP-15/MT2-MMP Monoclonal antibody specifically detects MMP-15/MT2-MMP in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, CyTOF
Spécification
| MMP-15/MT2-MMP | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 700 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, CyTOF | |
| 130522 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| EC 3.4.24, EC 3.4.24.-, EC 3.4.24.80, matrix metallopeptidase 15 (membrane-inserted), matrix metalloproteinase 15 (membrane-inserted), Membrane-type matrix metalloproteinase 2, Membrane-type-2 matrix metalloproteinase, MMP-15, MT2-MMPMT2MMP, MTMMP2MT-MMP 2, SMCP-2matrix metalloproteinase-15 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human MMP-15, aa 132-625 | |
| 0.5 mL | |
| Extracellular Matrix | |
| 4324 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu