missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MMP-25/MT6-MMP Antibody (141808), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB1142P
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
MMP-25/MT6-MMP Monoclonal antibody specifically detects MMP-25/MT6-MMP in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Spécification
| MMP-25/MT6-MMP | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF | |
| 141808 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| leukolysin, matrix metallopeptidase 25, matrix metallopeptidase-like 1, matrix metalloproteinase 20, matrix metalloproteinase 25, matrix metalloproteinase-25, matrix metalloproteinase-like 1, membrane-type 6 matrix metalloproteinase, membrane-type matrix metalloproteinase 6, membrane-type-6 matrix metalloproteinase, MMP20, MMP20A, MMP-25, MMPL1, MT6MMP, MT6-MMP, MT-MMP 6, MTMMP6, MT-MMP6 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human MMP-25/MT6-MMP, Pro314-Cys508, Accession # Q9NPA2 | |
| 0.5 mL | |
| Angiogenesis, Cancer | |
| 64386 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu