missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MMP-3 Antibody (MMP3/2655), Biotin, Novus Biologicals™

Code produit 18205156 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18205156 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18205156 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP279865B

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

MMP-3 Monoclonal specifically detects MMP-3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène MMP-3
Applications Western Blot, ELISA
Classification Monoclonal
Clone MMP3/2655
Conjugué Biotin
Dilution Western Blot, ELISA
Formule PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène CHDS6, EC 3.4.24, EC 3.4.24.17, matrix metallopeptidase 3 (stromelysin 1, progelatinase), matrix metalloproteinase 3 (stromelysin 1, progelatinase), Matrix metalloproteinase-3, MGC126102, MGC126103, MMP-3, proteoglycanase, SL-1, STMY, STMY1MGC126104, STR1, stromelysin-1, transin-1
Symboles de gène(s) MMP3
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant fragment of human MMP-3 protein (around aa 236-363) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P08254)
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Angiogenesis, Cancer, Extracellular Matrix
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.