Learn More
Novus Biologicals™ MMP-9 Antibody (Yeda patent anti-MMP-9) - Humanized, IgG2SA, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
213.00€ - 920.00€
Spécification
| Antigène | MMP-9 |
|---|---|
| Clone | Yeda patent anti-MMP-9 |
| Applications | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30044494
|
Novus Biologicals™
NBP3-28864-50ug |
50 μg |
213.00€
50µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30044485
|
Novus Biologicals™
NBP3-28864-1mg |
1 mg |
920.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30047691
|
Novus Biologicals™
NBP3-28864-100ug |
100 μg |
338.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
MMP-9 Monoclonal antibody specifically detects MMP-9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional AssaySpécification
| MMP-9 | |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| Angiogenesis, Cancer, Cellular Markers, Extracellular Matrix, GPCR | |
| Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) | |
| 92 kDa gelatinase, 92 kDa type IV collagenase, CLG4B, EC 3.4.24, EC 3.4.24.35, Gelatinase B, GELB, macrophage gelatinase, MANDP2, matrix metallopeptidase 9, matrix metalloproteinase 9, matrix metalloproteinase-9, MMP-9, type V collagenase | |
| MMP9 | |
| Primary | |
| Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex. |
| Yeda patent anti-MMP-9 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| P14780 | |
| 4318 | |
| IgG2 | |
| Protein A purified | |
| Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. |