missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MMR/CD206/Mannose Receptor Antibody (685641), PE/Cy7, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB25342PECY7
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
MMR/CD206/Mannose Receptor Monoclonal antibody specifically detects MMR/CD206/Mannose Receptor in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
| MMR/CD206/Mannose Receptor | |
| Monoclonal | |
| PE-Cyanine7 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 685641 | |
| Flow Cytometry | |
| CD206, CLEC13Dmacrophage mannose receptor 1, C-type lectin domain family 13 member D, mannose receptor, C type 1, MMRCD206 antigen | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse MMR/CD206, Leu19-Lys1383 (Thr399Ala) and (Leu407Phe), Accession # P22897 | |
| 0.1 mL | |
| Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction | |
| 4360 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2a |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu