missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MMR/CD206/Mannose Receptor Antibody (CL0387) [DyLight 680], Novus Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
MMR/CD206/Mannose Receptor Monoclonal antibody specifically detects MMR/CD206/Mannose Receptor in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
| Antigène | MMR/CD206/Mannose Receptor |
| Applications | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CL0387 |
| Conjugué | DyLight 680 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | CD206, CLEC13Dmacrophage mannose receptor 1, C-type lectin domain family 13 member D, mannose receptor, C type 1, MMRCD206 antigen |
| Espèces hôtes | Mouse |
| Immunogène | This antibody was developed using a recombinant protein derived from P22897, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Méthode de purification | Protein A purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?