Learn More
MNF1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
204.00€ - 470.00€
Spécification
| Antigène | MNF1 |
|---|---|
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Forme | Purified |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18333084
|
Novus Biologicals
NBP3-03480-20UL |
20 μL |
204.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18392864
|
Novus Biologicals
NBP3-03480-100UL |
100 μL |
470.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
MNF1 Polyclonal specifically detects MNF1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.Spécification
| MNF1 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| 84300 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| bA6B20.2, breast cancer associated protein SGA-81M, Breast cancer-associated protein SGA-81M, C6orf125, Cbp6, chromosome 6 open reading frame 125, hypothetical protein LOC84300, M19, MGC14833, mitochondrial nucleoid factor 1, MNF1 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 14-126 of human MNF1 (NP_115716.1). | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |