Learn More
MOBKL1A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | MOBKL1A |
|---|---|
| Concentration | 0.83 mg/mL |
| Applications | Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16830694
|
Proteintech
12790-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16820694
|
Proteintech
12790-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
MOB4A is similar to the yeast Mob1 protein. Yeast Mob1 binds Mps1p, a protein kinase essential for spindle pole body duplication and mitotic checkpoint regulation. Mob4A regulates NDR1 and NDR2 kinase activity, widely expressed nuclear serine-threonine kinases that have been implicated in cell proliferation and/or tumor progression.Spécification
| MOBKL1A | |
| Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Rat, Human | |
| Q7L9L4, Q8BPB0 | |
| 360920, 68473, 92597 | |
| MOBKL1A Fusion Protein Ag3509 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| MOB1B |
| 0.83 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| MATS2, Mob1 homolog 1A, Mob1A, Mob1B, MOB4A, MOBKL1A, Protein Mob4A | |
| Mob1b | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |