Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Modena
Tiges en cuir hydrofuges, semelle intérieure zéro pénétration et embout de sécurité en acier. Offrant marginalement une meilleure tenue des chevilles, la Modena est une chaussure spécialement conçue pour la position debout, la marche et la course occasionnelle.
Marque: Emma Safety Footwear MM13609039
Informations supplémentaires : Poids : 1.57700kg
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Construction en cuir pleine fleur
- Semelle extérieure résistante à la chaleur en caoutchouc nitrile
- Certification ESD
- Doublure sans chrome
- Sanitized
Spécification
Normes EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010 | |
Noir | |
Argent désinfecté Hydro-Tec™ et cuir de bien-être | |
39 |
Lacets | |
Modena | |
Cuir | |
Acier |