Learn More
OHAUS™ Accessoires et blocs modulaires
Fabriqués dans un bloc d’aluminium anodisé solide.
Marque: OHAUS™ 30400151
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Alert:
Pour éviter tout risque électrique, NE PAS remplir le puits ou le bloc avec de l’eau ou d’autres liquides.Les unités sont conçues comme un incubateur/bain à sec.
Description
Les blocs modulaires sont vendus séparément des chauffages.
- Le contact étroit entre les tubes et les parois du bloc permet une rétention thermique maximale
- Chaque bloc possède un puits à thermomètre pour mesurer la température du bloc
Spécification
Tube à essai de 10 mm du bloc de module | |
Aluminium anodisé | |
Accessoire, bloc | |
1 bloc | |
9,5 cm | |
5,1 cm | |
4,8 cm | |
1,07 cm |
Bloc chauffant à sec | |
24 | |
Tube de 10 mm | |
3,75 in | |
2 po | |
1,9 po | |
0,42 po |