Learn More
OHAUS™ Accessoires et blocs modulaires
Fabriqués dans un bloc d’aluminium anodisé solide.
134.00€ - 251.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Bloc chauffant à sec |
---|
Alert:
Pour éviter tout risque électrique, NE PAS remplir le puits ou le bloc avec de l’eau ou d’autres liquides.Les unités sont conçues comme un incubateur/bain à sec.
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) du puits | Diamètre (métrique) du puits | Type | Type d’échantillon | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) du puits | Diamètre (métrique) du puits | Type | Type d’échantillon | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15712579
|
OHAUS™
30400159 |
3,91 cm | 1,1 cm | Accessoire, bloc | Tube de 1,5 ml |
134.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15742589
|
OHAUS™
30400172 |
4,45 cm | 1,71 cm | Accessoire, bloc | Tube de 15 ml |
134.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15702589
|
OHAUS™
30400168 |
4,76 cm | 2,9 cm | Accessoire, bloc | Tube de 50 ml |
134.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15752569
|
OHAUS™
30400153 |
4,8 cm | 1,75 cm | Accessoire, bloc | Tube de 15/16 mm |
151.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15732569
|
OHAUS™
30400151 |
4,8 cm | 1,07 cm | Accessoire, bloc | Tube de 10 mm |
134.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15782659
|
OHAUS™
30400246 |
— | — | Accessoire, kit de sonde de température | — |
251.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Les blocs modulaires sont vendus séparément des chauffages.
- Le contact étroit entre les tubes et les parois du bloc permet une rétention thermique maximale
- Chaque bloc possède un puits à thermomètre pour mesurer la température du bloc
Spécification
Bloc chauffant à sec |