Learn More
OHAUS™ Accessoires et blocs modulaires
Fabriqués dans un bloc d’aluminium anodisé solide.
Marque: OHAUS™ 30400246
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 1.10000kg
Alert:
Pour éviter tout risque électrique, NE PAS remplir le puits ou le bloc avec de l’eau ou d’autres liquides.Les unités sont conçues comme un incubateur/bain à sec.
Description
Comportent un affichage DEL sur le panneau avant.
- Permettent à l’unité de lire le bloc réel
- Comprennent une sonde RTD SS, une tige de support en acier inoxydable de 45,7 cm, une pince d’extension pour sonde de température/thermomètre et un connecteur à crochet
Spécification
Kit de sonde en acier inoxydable | |
Accessoire, kit de sonde de température | |
— | |
— |
Bloc chauffant à sec | |
Sonde RTD en acier inoxydable, tige de support vertical de 18 po (45,7 cm), pince d’extension pour sonde / thermomètre et connecteur à crochet | |
— |