Learn More
Micronova Modular Multi-Bucket Cart Systems
Ergonomically designed with smooth maneuverability with customizable configurations
3459.00€ - 4414.06€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Couleur | Platinum |
À utiliser avec (application) | Micronova Mop Heads and Wringers |
Hauteur (impériale) | 40 in. |
Hauteur (métrique) | 102 cm |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30533184
![]() |
Micronova
C-227MC |
97 x 61 x 102 cm |
4414.06€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30533186
![]() |
Micronova
C-22MC |
81 x 61 x 102 cm |
3459.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30533187
![]() |
Micronova
C-33MC |
109 x 61 x 102 cm |
4067.86€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- A hanging bucket design provides greater stability and raised bucket height for convenient mop saturation
- Durable 304 electropolished stainless steel construction
- Raised bucket height for ergonomic and convenient mop saturation
- Hanging bucket design provides greater stability
- Single piece stainless steel push bar for durability and contamination control
- Foot-operated wheel break secures cart in place
- Interchangeable side rails to convert to double or triple bucket system
- Compatible with plastic or stainless steel, narrow, or shallow buckets
- Use with any Micronova stainless steel wringers
- Manufactured for use in Controlled Environments
- ISO 5 thru 9 Cleanrooms
- ISO 9001 Certified Manufacturing Facility
Spécification
Autoclavable | |
Micronova Mop Heads and Wringers | |
102 cm | |
None | |
61 cm |
Platinum | |
40 in. | |
Stainless Steel | |
24 in. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Micronova Modular Multi-Bucket Cart Systems