missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MOG Antibody (CL2852) [DyLight 650], Novus Biologicals™

Code produit 30297803 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30297803 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30297803 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP246633C

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

MOG Monoclonal antibody specifically detects MOG in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène MOG
Applications Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone CL2852
Conjugué DyLight 650
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène MGC26137, MOG Ig-AluB, MOGIG2, myelin oligodendrocyte glycoprotein, myelin-oligodendrocyte glycoprotein
Espèces hôtes Mouse
Immunogène This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q16653, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cellular Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4340
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4⪚C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.