Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger simples à bouchon à clipser Molecular BioProducts
490.00€ - 510.00€
Spécification
Type de couvercle | Plat |
---|---|
Certifications/Conformité | Exempt de RNase, de DNase, d’ADN, d’ARN, d’ATP et de pyrogènes |
Matériau | en PP |
Comprend | Bouchon plat |
Conditionnement | Sachet |
Code produit | Marque | Couleur | Capacité (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Capacité (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10644163
|
Thermo Scientific™
3439G |
Vert | 0,6 ml | Stérile |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10787984
|
Thermo Scientific™
3439O |
Orange | 0,6 ml | Stérile |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10367232
|
Thermo Scientific™
3439A |
Assortiment | 0,6 ml | Stérile |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Avec bouchon plat
- Pas de partie dépolie ni de graduations
- Certifiés apyrogènes et exempts de RNAse / DNase, ARN / ADN et d’ATP
Spécification
Plat | |
en PP | |
Sachet | |
Plat |
Exempt de RNase, de DNase, d’ADN, d’ARN, d’ATP et de pyrogènes | |
Bouchon plat | |
Non |