Learn More
Invitrogen™ BackDrop™ Background Suppressor for Microplate Assays
Conçu pour supprimer efficacement la fluorescence de fond dans les dosages de cellules vivantes
78.50€ - 369.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conserver entre 2 et 8°C.NE PAS CONGELER.Protéger les matériaux contre l’exposition à long terme à la lumière. |
---|---|
Gamme de produits | BackDrop™ |
À utiliser avec (application) | Dosages sur microplaques |
Type de produit | Suppresseur de fond pour les dosages de cellules vivantes |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15431094
|
Invitrogen™
B10512 |
Un flacon de 50 ml |
369.00€
50mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15421094
|
Invitrogen™
B10511 |
One 5 mL bottle |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
BackDrop Le suppresseur de fond est un nouveau réactif d’activateur de signal qui aide à améliorer les rapports signal-bruit lorsqu’il est utilisé avec des colorants ou des protéines fluorescents à émission de vert.
- Peut être ajouté à un support complet
- Améliore la sensibilité des colorants ou protéines fluorescents à émission de vert
- Validé par de nombreux dosages cellulaires, y compris les dosages d’indicateurs d’ions et de potentiel membranaire
- Toxicité cellulaire minimale — il a été démontré qu’il ne provoque pas de choc osmotique sur les cellules neuronales
La sensibilité des dosages fluorescents peut être compromise par l’autofluorescence ou les signaux fluorescents de fond. Ces signaux de fond proviennent de protéines cellulaires ou de composants de milieux de croissance et contribuent à une diminution du rapport signal-bruit et à une réduction de la sensibilité du dosage. Ajout de BackDrop Le suppresseur de fond réduit considérablement le signal de fond, ce qui contribue à améliorer les résultats expérimentaux. BackDrop Le suppresseur de fond peut être ajouté aux milieux de croissance et a été formulé pour ne pas contribuer à la toxicité cellulaire. Il a été utilisé avec succès avec de nombreux types de cellules et réactifs fluorescents (y compris des indicateurs d’ions) pour supprimer efficacement la fluorescence de fond.
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, immunocytochimie (ICC)
Spécification
Conserver entre 2 et 8°C.NE PAS CONGELER.Protéger les matériaux contre l’exposition à long terme à la lumière. | |
BackDrop™ | |
Dosages sur microplaques | |
Suppresseur de fond pour les dosages de cellules vivantes |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.