Learn More
Invitrogen™ FM™ 1-43 Dye (N-(3-Triethylammoniumpropyl)-4-(4-(Dibutylamino) Styryl) Pyridinium Dibromide)
Sonde à membrane
774.00€ - 926.00€
Spécification
Contenu et stockage | Stocker à température ambiante et à l’abri de la lumière. |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
Méthode de détection | Fluorescent |
Conditions d’expédition | Température ambiante |
Type de produit | Colorant |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10769623
|
Invitrogen™
T3163 |
1mg |
774.00€
1mg |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11500786
|
Invitrogen™
T35356 |
10 x 100 μg |
926.00€
1000µg |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
FM 1-43 est un excellent réactif pour l’identification des neurones à décharge active et l’étude des mécanismes de cyclage de la vésicule liés à l’activité. Ce colorant hydrosoluble, qui n’est pas toxique pour les cellules et pratiquement non fluorescent en milieu aqueux, est censé s’insérer dans le feuillet externe de la membrane cellulaire où il devient intensément fluorescent. Dans un neurone qui libère activement des neurotransmetteurs, le colorant est internalisé dans les vésicules synaptiques recyclées et les terminaisons nerveuses sont colorées dans des couleurs vives. La coloration non spécifique des membranes de surface cellulaire peut simplement être lavée avant la visualisation.
La sonde à membrane FM 1-43 est également disponible en 1 mg conditionné en 10 flacons, chaque flacon contenant 100 μg (T-35356). La sonde à membrane FM 1-43FX (F-35355), un analogue de la sonde à membrane FM 1-43 pouvant être fixé à l’aide de fixateurs à base d’aldéhyde, est également disponible.
Analyse cellulaire, traçage et suivi cellulaires, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, endocytose, exocytose et phagocytose, traçage cellulaire général, traçage neuronal
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Température ambiante
Spécification
Stocker à température ambiante et à l’abri de la lumière. | |
Fluorescent | |
Colorant |
Microscope à fluorescence | |
Température ambiante | |
Membrane plasmique |
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.