Learn More
Invitrogen™ PIP Strips™ Membranes
Identifiez des protéines possédant des domaines phosphoinositides
Marque: Invitrogen™ P23750
Code nomenclature Nacres: NA.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Description
Les membranes de bandelettes PIP sont conçues pour l’identification des protéines possédant des domaines phosphoinositides et pour l’analyse de leurs spécificités de liaison des lipides. Les membranes de bandelettes PIP facilitent l’analyse des interactions entre les protéines phosphoinositides par des dosages de superposition protéine-lipide. Les protéines peuvent être détectées à l’aide de procédures standard de transfert Western en association avec des systèmes de génération de signaux à médiation HRP (phosphatase alcaline et péroxydase de raifort) à haute performance.
Analyse cellulaire, structure cellulaire, dosages d’activité enzymatique et protéique, activité de la lipase et de la phopholipase, membranes (générales) et lipides, membrane du plasma, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conserver au réfrigérateur à 2°C à 8°C et à l’abri de la lumière. | |
Membrane | |
2 barrettes |
Dosage des phospholipides | |
PIP Strips™ | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.